Få mere at vide
Zeolit Y, hydrogen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422487 25 g 25g
15432487 100 g 100g
15442487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045868.14
Request Bulk or Custom Format
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. | CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolit Y bruges som krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter. Anvendes til fremstilling af rengøringsmidler til applikationer til fjernelse af hårdhed. Det bruges også som lugtkontrol, industrielle absorbenter, industrielle fyldstoffer, gasabsorption, jordrensning, spildevandsfiltrering, flokkuleringsmiddel, dyrefoder, hydroponics, molekylsigter, tørremidler, letbeton, akustik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite Y
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Emballage Plastflaske