Få mere at vide
Zeolit Y, ammonium
Beschreibung
Zeolit Y er et nyttigt metalaluminiumsilicat til proteomikforskning. Det bruges som en krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter. Det bruges også som en molekylsigte og som adsorbent af en lang række kationer, såsom Na+, K+, Ca2+, Mg2+ og andre. Zeolit bruges til udvikling af en række bioreaktoranordninger og til bestemmelse af serumtriglycerider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Zeolit Y bruges som krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite Y, ammonium |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |