Få mere at vide
Zeolitferrierit, ammonium
Description
Zeolit ferrierit, ammonium bruges som et kommercielt filter og ionbytterleje. Yderligere fungerer det som en katalysator for den syrekatalyserede isomerisering af n-butener til isobuten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Zeolit ferrierit bruges som kommercielle filtre, ionbytterleje og som katalysator for den syrekatalyserede isomerisering af n-butener til isobuten
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite ferrierite, ammonium |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |