Få mere at vide
Zeolitferrierit, ammonium
Artikelnummer. 15472527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15472527 25 g 25g
15482527 100 g 100g
15492527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15472527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045884.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit ferrierit, ammonium bruges som et kommercielt filter og ionbytterleje. Yderligere fungerer det som en katalysator for den syrekatalyserede isomerisering af n-butener til isobuten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit ferrierit bruges som kommercielle filtre, ionbytterleje og som katalysator for den syrekatalyserede isomerisering af n-butener til isobuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Zeolite ferrierite, ammonium
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.