Få mere at vide
Zeolit beta, brint, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059989
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15432507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045875.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering) Zeolitβ , bruges hydrogen som molekylsigte, filter, adsorbent, katalysator, tørremiddel, kationbytter, dispergeringsmiddel og detergentbuilder. Det tjener som en syrekatalysator og anvendes som et alternativ til de kendte metoder til beskyttelse af alkoholer som tetrahydropyranylethere og afbeskyttelse af tetrahydropyranylethere. Det bruges også til den stereoselektive Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion af ketoner. Yderligere bruges det som en effektiv og genanvendelig katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer og phenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite beta, hydrogen
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.