Få mere at vide
Zeolit beta, hydrogen
Artikelnummer. 15452507
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452507 500 g 500g
15432507 25 g 25g
15442507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045875.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering) Zeolitβ , bruges hydrogen som molekylsigte, filter, adsorbent, katalysator, tørremiddel, kationbytter, dispergeringsmiddel og detergentbuilder. Det tjener som en syrekatalysator og anvendes som et alternativ til de kendte metoder til beskyttelse af alkoholer som tetrahydropyranylethere og afbeskyttelse af tetrahydropyranylethere. Det bruges også til den stereoselektive Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion af ketoner. Yderligere bruges det som en effektiv og genanvendelig katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer og phenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite beta, hydrogen
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.