Få mere at vide
Zeolit beta, hydrogen
Beskrivelse
Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering) Zeolitβ , bruges hydrogen som molekylsigte, filter, adsorbent, katalysator, tørremiddel, kationbytter, dispergeringsmiddel og detergentbuilder. Det tjener som en syrekatalysator og anvendes som et alternativ til de kendte metoder til beskyttelse af alkoholer som tetrahydropyranylethere og afbeskyttelse af tetrahydropyranylethere. Det bruges også til den stereoselektive Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion af ketoner. Yderligere bruges det som en effektiv og genanvendelig katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer og phenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite beta, hydrogen |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |