Få mere at vide
Zeolit beta, ammonium
Beskrivelse
Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner. Anvendes til fremstilling af rengøringsmidler til applikationer til fjernelse af hårdhed. Det bruges også som lugtkontrol, industrielle absorbenter, industrielle fyldstoffer, gasabsorption, jordrensning, spildevandsfiltrering, flokkuleringsmiddel, dyrefoder, hydroponics, molekylsigter, tørremidler, letbeton, akustik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Zeolit beta bruges til isomerisering af voks og Friedel Crafts reaktioner (alkylering og acylering)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite beta, ammonium |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |