Få mere at vide
ZEObeads™
Artikelnummer. p-200085144
Fase:
C18 Funktionaliseret
C8 Funktionaliseret
DIOL funktionaliseret
NH2 funktionaliseret
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 30048978
Brand: ZEObeads 300255
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ZEObeads™ er en høj renhed, højtydende kromatografisk silicagel, hvis sfæroide morfologi tilbyder overlegne rensninger. ZEObeads™ er tilgængelig i en række forskellige formater for øget fleksibilitet (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Sfæroid silicagel
  • Høj renhed
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Meget bred portefølje
  • Bredt udvalg af funktionaliseringsmuligheder
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • 50 A porestørrelse
  • 20 til 30μ m partikelstørrelse
  • Velegnet til medium til højt tryk
  • Ideel til flash-applikationer
  • Høj belastningsevne
  • Uovertruffen service og support
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til tyngdekraft, flash og proces
Tekniske data
Partikelstørrelse 20 til 30μ m
Porestørrelse 50Å
Teknik Kromatografi
Mængde 100 g
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase C8 Funktionaliseret
Partikelform Kugleformet