Få mere at vide
ZEObeads™
Beskrivelse
- Sfæroid silicagel
- Høj renhed
- Schweizisk nøjagtighed og konsistens
- Fremragende batch til batch reproducerbarhed
- ISO Certificering
- Meget bred portefølje
- Bredt udvalg af funktionaliseringsmuligheder
- Høj kemisk og mekanisk stabilitet
- 50 A porestørrelse
- 20 til 30μ m partikelstørrelse
- Velegnet til medium til højt tryk
- Ideel til flash-applikationer
- Høj belastningsevne
- Uovertruffen service og support
- Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
- Velegnet til tyngdekraft, flash og proces
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 20 til 30μ m |
| Porestørrelse | 50Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Mængde | 100 g |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Fase | C8 Funktionaliseret |
| Partikelform | Kugleformet |