Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ Kanin IgG-mærkningssæt
Artikelnummer. 10114712
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
25 reaktionssæt
3 x 10 μl
3 x 10μ L
50 reaktioner
50 reaktionssæt
Excitation/Emission:
346, 495, 590/442, 519, 617 nm
346/442 nm
402/421 nm
495, 555, 650/519, 565, 668 nm
495/519 nm
496, 546, 565/578 nm
531/554 nm
555/565 nm
556/573 nm
578/603 nm
590/617 nm
650/660 nm
650/668 nm
752/779 nm
Etiket eller farvestof:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotin-XX
HRP (peberrodsperoxidase)
R-PE (R-Phycoerythrin)
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Excitation/Emission Etiket eller farvestof unitSize
10114712 50 reaktionssæt 650/668 nm Alexa Fluor 647 Hver
10758853 50 reaktioner 346/442 nm Alexa Fluor 350 Hver
10247492 50 reaktionssæt 495/519 nm Alexa Fluor 488 Hver
10626743 50 reaktionssæt 531/554 nm Alexa Fluor 532 -
10339032 50 reaktioner 556/573 nm Alexa Fluor 546 Hver
10565013 50 reaktionssæt 555/565 nm Alexa Fluor 555 Hver
10013402 50 reaktionssæt 578/603 nm Alexa Fluor 568 Hver
10387912 50 reaktionssæt 590/617 nm Alexa Fluor 594 Hver
10553863 50 reaktionssæt 752/779 nm Alexa Fluor 750 Hver
10398542 50 reaktionssæt 402/421 nm Alexa Fluor 405 Hver
10347962 25 reaktionssæt 650/660 nm APC (Allophycocyanin) Hver
10134712 25 reaktioner - Biotin-XX Hver
10357962 25 reaktioner - HRP (peberrodsperoxidase) Hver
10554053 25 reaktionssæt 496, 546, 565/578 nm R-PE (R-Phycoerythrin) Hver
10759043 3 x 10μ L 495, 555, 650/519, 565, 668 nm Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 Hver
10769043 3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 nm Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10114712 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Z25308
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 1 hætteglas af Zenon Alexa Fluor 647 kanin IgG-mærkningsreagens (250μ L), og 1 hætteglas af Zenon blokerende reagens (kanin IgG, 250μ L).
Generer antistof (IgG) konjugater til immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flowcytometri og cellebilleddannelse med Invitrogen Zenon™ Kanin IgG-mærkningssæt.
Generer antistof (IgG) konjugater til immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flowcytometri og cellebilleddannelse med Invitrogen Zenon™ Kanin IgG-mærkningssæt. Forenkle dine laboratorieapplikationer og reducer antistofkrydsreaktivitet, samtidig med at du opnår effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner.
Opnå hurtige, alsidige og pålidelige fluorofor-, biotin- eller enzymmærkede IgG primære antistoffer med Zenon™ kanin IgG mærkningssæt. Disse sæt bruger Alexa Fluor fluoroforer, biotin, Pacific Blue eller enzymer såsom R-phycoerythrin og allophycocyanin, som er bundet til monovalente, affinitetsoprensede Fab-fragmenter. Fab-fragmenterne er til gengæld rettet mod og binder til Fc-delen af IgG primære antistoffer. Der kræves kun en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridoma-suspensioner. Fordi Zenon mærkningsmetoden er baseret på immunselektivitet, den kræver ikke fjernelse af eksogene proteiner (såsom serum) eller aminholdige buffere fra målantistoffet, hvilket forenkler processen.
Zenon mærkningsteknologi forenkler i høj grad brugen af flere muse-afledte antistoffer i den samme farvningsprotokol. Zenon tricolor mærkningssæt indeholder tilstrækkelige materialer til 10 mærkningsreaktioner af hver af tre forskellige fluorescerende farver.
Vigtige funktioner ved Zenon mærkningsteknologi:
•Mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 10 minutter
• Kræver –kun 120μ g primært antistof
• —Enkel ingen rensning nødvendig
• —Fleksibelt vælg mellem forskellige fluoroforer, biotin, HRP, alkalisk fosfatase
• Multiplex med andre muse monoklonale antistoffer samtidigt
• Kan bruges i en række applikationer, herunder ICC, IHC, flowcytometri og cellebilleddannelse.
Fordele ved at bruge Zenon antistofmærkningssæt inkluderer:
Omkostningsbesparelser
Zenon antistofmærkningssæt tilbyder en omkostningsbevidst og reproducerbar metode til tagging så lidt som 0,4μ g i 2μ L primært antistof, med minimalt spild af dyre eller svært tilgængelige antistoffer, eller overdrevne vasketrin, der udgør en risiko for produkttab.
Følsomhed
Mærk dine primære antistoffer uden at kompromittere deres antigenbindingsaffinitet: Zenon farvestof- og enzymmærkede Fab-fragmenter, som er målrettet mod Fc-halen, affinitetsoprenses under deres fremstilling for at sikre høj affinitet og selektivitet for Fc-delen af det tilsvarende primære antistof. Proceduren for kemisk mærkning af Zenon Fab-fragmenter beskytter deres Fc-bindingssted, hvilket resulterer i mere aktive mærkningsreagenser.
Hastighed
Der kræves ingen oprensningsprocedure før brug Zenon Fantastiske fragmenter i dine laboratorieapplikationer. Dannelse af Fab-antistofkomplekset sker på mindre end fem minutter, efterfulgt af et fem minutters blokeringstrin. I løbet af denne tid er næsten alt det primære antistof i blandingen mærket med de mærkede Fab-fragmenter.
Enkelhed
Fab-antistofkomplekserne udviser fluorescens eller enzymatisk aktivitet, der svarer til intensiteten af direkte mærkede primære antistoffer. At variere omfanget af antistofmærkningen er så simpelt som at ændre mængden af tilsat Zenon mærkningsreagens under reaktionen. Når først mærkningskomplekserne er dannet, kan de anvendes med det samme uden behov for antistofoprensning.
Pålidelighed
Zenon Fab-antistofkompleks er stabilt og muliggør efterfølgende eller samtidig mærkning af forskellige målceller og væv med forskellige komplekser. Efter farvning kan et aldehyd-baseret fikseringstrin anvendes til at forhindre overførsel af forskellige mærker mellem forskellige primære antistoffer, hvilket bevarer det indledende farvningsmønster.
Tilpasning
Vi tilbyder tilpassede antistofkonjugeringstjenester, der er effektive og fortrolige, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 50 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af Zenon Alexa Fluor 647 kanin IgG-mærkningsreagens (250μ L), og 1 hætteglas af Zenon blokerende reagens (kanin IgG, 250μ L).
Opbevares i køleskab (2 8 –C) °og beskyttes mod lys.
Excitation/Emission 650/668 nm
Mærkningsskala <1 –20μ g
Produktlinje Zenon
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647
Farve Langt-rød
Mærkningsmål IgG
Arter Kanin
Etikettype Alexa Fluor