Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser
Artikelnummer. 30534651
Skift visning
Mængde:
250μ L
1.2 mL
Arter:
ADN
Mus
Etiket eller farvestof:
pHrodo Dyb rød
pHrodo Grøn
pHrodo Mørkerød
pHrodo Rød
pHrodo iFL Grøn
pHrodo iFL rød
Farve:
Grøn
Grøn
Mørkerød
Mørkerød
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
1.2ml
240µL
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Arter Etiket eller farvestof Farve Pakningsstørrelse
30534651 1.2 mL ADN pHrodo Mørkerød Mørkerød 1.2ml
17964691 250μ L ADN pHrodo Dyb rød Mørkerød -
17924701 250μ L Mus pHrodo Dyb rød Mørkerød -
16099321 250μ L ADN pHrodo iFL rød Rød 240µL
15871527 250μ L ADN pHrodo iFL Grøn Grøn Hver
16344925 250μ L Mus pHrodo iFL rød Rød 240µL
16334925 250μ L Mus pHrodo iFL Grøn Grøn 240µL
17865247 1.2 mL ADN pHrodo iFL rød Rød 1.2ml
17835097 1.2 mL ADN pHrodo iFL Grøn Grøn 1.2ml
30535648 1.2 mL Mus pHrodo Mørkerød Mørkerød 1.2ml
30535017 1.2 mL Mus pHrodo Rød Rød 1.2ml
30535977 1.2 mL Mus pHrodo Grøn Grøn -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30534651 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Z25623
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Zenon™ pHrodo™ iFL Grøn-mærkede eller rød-mærkede Fab-fragmenter (dvs. mærkningsreagens) er rettet mod Fc-delen af et intakt IgG primært antistof for at danne et mærkningskompleks.
Strømlin antistof-lægemiddelkonjugat screeningskampagner med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-mærkningsreagenser til screening for antistofinternalisering. Disse reagenser giver hurtig, skalerbar antistofmærkning og giver en klar fluorescensbaseret indikation af antistofoptagelse og handel i målceller, når de analyseres ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller højindholdsscreening.
Zenon™ pHrodo™ iFL Grøn-mærkede eller Rød-mærkede Fab-fragmenter (dvs. mærkningsreagens) rettes mod Fc-delen af et intakt IgG-primært antistof for at danne et mærkningskompleks. Dannelsen af Fab-antistofkomplekset –sker på under 5 minutter. Fordi iFL-farvestofferne pHrodo™ stiger dramatisk i fluorescens, efterhånden som pH-værdien i omgivelserne bliver mere sur, giver antistofferne sammen med iFL IgG-mærkningsreagenserne Zenon™ pHrodo™ et fremragende mål for endocytisk aktivitet baseret på forsuringen af de mærkede antistoffer, når de indtages af cellen.
iFL IgG-mærkningsreagenserne Zenon™ pHrodo™ indeholder tilstrækkeligt materiale til at mærke én til fire 96-brøndplader, afhængigt af Zenon™ den anvendte mærkningsreagenskoncentration. Der er kun brug for en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner.
Andre fordele ved de pH-følsomme Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser inkluderer:
  • Enkelhed—Ingen reagensrensning er nødvendig
  • Nøjagtighed—Der er ikke behov for vasketrin eller slukningstrin, hvilket minimerer krydsreaktivitet eller baggrund
  • Speed—Labeled antistoffer er typisk klar til brug på 10 minutter
  • Specificitetsfarvestoffer—er designet til specifik påvisning af fagocytose og endocytose
Bevar primær antistoffunktion og affiniteter
Reaktiv farvemærkning af primære antistoffer kan have uforudsigelige og uønskede resultater. En af disse er nedsat bindingsaffinitet på grund af tilføjelse af etiketter i bindingslommen. Antistofmærkningsmetoden Zenon™ , som er målrettet mod Fc-halen, løser dette potentielle problem.
Prøv specialkonjugerede antistofkonjugater
Hvis det antistofkonjugat, du har brug for, ikke er tilgængeligt som et af vores produkter, vil vi forberede en specialtilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Vi er ISO 13485:2000 certificerede.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) At screene for antistofinternalisering
Produkttype Mærkning af reagens
Mængde 1.2 mL
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (2°til 8°grader) og beskyt mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Excitation/Emission 640/655 nm
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, højindholdsanalyse, IncuCyte, fluorescensmikroskop
Mærkningsmetode Hurtigt, ingen vask
Produktlinje Mærkningssæt
Opløselighed Vandig buffer
Etiket eller farvestof pHrodo Mørkerød
Farve Mørkerød
Mærkningsmål Antistoffer
Arter ADN
Etikettype Menneskets IgG Fc-domæne