Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser
Artikelnummer. 16344925
Skift visning
Mængde:
250μ L
1.2 mL
Arter:
ADN
Human
Mouse
Mus
Etiket eller farvestof:
pHrodo Deep Red
pHrodo Dyb rød
pHrodo Green
pHrodo Red
pHrodo iFL Grøn
pHrodo iFL rød
Farve:
Deep Red
Grøn
Green
Mørkerød
Rød
Red
Pakningsstørrelse:
1.2ml
240µL
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Arter Etiket eller farvestof Farve unitSize
16344925 250μ L Mus pHrodo iFL rød Rød 240µL
17964691 250μ L ADN pHrodo Dyb rød Mørkerød -
17924701 250μ L Mus pHrodo Dyb rød Mørkerød -
16099321 250μ L ADN pHrodo iFL rød Rød 240µL
15871527 250μ L ADN pHrodo iFL Grøn Grøn Hver
16334925 250μ L Mus pHrodo iFL Grøn Grøn 240µL
30534651 1.2 mL Human pHrodo Deep Red Deep Red 1.2ml
17865247 1.2 mL ADN pHrodo iFL rød Rød 1.2ml
17835097 1.2 mL ADN pHrodo iFL Grøn Grøn 1.2ml
30535648 1.2 mL Mouse pHrodo Deep Red Deep Red 1.2ml
30535017 1.2 mL Mouse pHrodo Red Red 1.2ml
30535977 1.2 mL Mouse pHrodo Green Green -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16344925 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Z25610
Zenon™ pHrodo™ iFL Grøn-mærkede eller rød-mærkede Fab-fragmenter (dvs. mærkningsreagens) er rettet mod Fc-delen af et intakt IgG primært antistof for at danne et mærkningskompleks.
Strømlin antistof-lægemiddelkonjugat screeningskampagner med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-mærkningsreagenser til screening for antistofinternalisering. Disse reagenser giver hurtig, skalerbar antistofmærkning og giver en klar fluorescensbaseret indikation af antistofoptagelse og handel i målceller, når de analyseres ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller højindholdsscreening.
Zenon™ pHrodo™ iFL Grøn-mærkede eller rød-mærkede Fab-fragmenter (dvs. mærkningsreagens) er rettet mod Fc-delen af et intakt IgG primært antistof for at danne et mærkningskompleks. Dannelse af Fab-–antistofkomplekset sker på mindre end 5 minutter. Fordi pHrodo™ iFL-farvestoffer øges dramatisk i fluorescens, efterhånden som pH-værdien i deres omgivelser bliver surere, vil antistofferne sammen med Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser giver et fremragende mål for endocytisk aktivitet baseret på syrningen af de mærkede antistoffer, når de indtages af cellen.
De Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser indeholder tilstrækkeligt materiale til at mærke en til fire 96-brøndsplader, afhængigt af Zenon™ anvendt mærkningsreagenskoncentration. Der kræves kun en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner.
Andre fordele ved den pH-følsomme Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser inkluderer:
  • Enkelhed —Der kræves ingen reagensrensning
  • Nøjagtighed —Ingen vasketrin eller quenchere er nødvendige, hvilket minimerer krydsreaktivitet eller baggrund
  • Speed -—mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 10 minutter
  • Specificitet —Farvestoffer er designet til specifik påvisning af fagocytose og endocytose
Bevar primær antistoffunktion og affiniteter
Reaktiv farvemærkning af primære antistoffer kan have uforudsigelige og uønskede resultater. En af disse er reduceret bindingsaffinitet på grund af tilsætning af mærke i bindingslommen. De Zenon™ antistofmærkningstilgang, som er målrettet mod Fc-halen, løser dette potentielle problem.
Prøv tilpassede antistofkonjugater
Hvis det antistofkonjugat, du har brug for, ikke er tilgængeligt som et af vores lagerførte produkter, vil vi forberede et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pHrodo™ iFL Rød, 250μ L
Sættets indhold 1 hætteglas af Zenon™ pHrodo™ iFL rød musemærkningsreagens (250μ L)
Produkttype Mærkning af reagens
Mængde 250μ L
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys
Excitation/Emission 560/585 nm
Produktlinje Zenon
Etiket eller farvestof pHrodo iFL rød
Farve Rød
Mærkningsmål IgG
Arter Mus
Etikettype pHrodo™ (pH-følsom)