Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser
Beskrivelse
Strømlin antistof-lægemiddelkonjugat screeningskampagner med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-mærkningsreagenser til screening for antistofinternalisering. Disse reagenser giver hurtig, skalerbar antistofmærkning og giver en klar fluorescensbaseret indikation af antistofoptagelse og handel i målceller, når de analyseres ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller højindholdsscreening.
Zenon™ pHrodo™ iFL Grøn-mærkede eller rød-mærkede Fab-fragmenter (dvs. mærkningsreagens) er rettet mod Fc-delen af et intakt IgG primært antistof for at danne et mærkningskompleks. Dannelse af Fab-–antistofkomplekset sker på mindre end 5 minutter. Fordi pHrodo™ iFL-farvestoffer øges dramatisk i fluorescens, efterhånden som pH-værdien i deres omgivelser bliver surere, vil antistofferne sammen med Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser giver et fremragende mål for endocytisk aktivitet baseret på syrningen af de mærkede antistoffer, når de indtages af cellen.
De Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser indeholder tilstrækkeligt materiale til at mærke en til fire 96-brøndsplader, afhængigt af Zenon™ anvendt mærkningsreagenskoncentration. Der kræves kun en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner.
Andre fordele ved den pH-følsomme Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-mærkningsreagenser inkluderer:
- Enkelhed —Der kræves ingen reagensrensning
- Nøjagtighed —Ingen vasketrin eller quenchere er nødvendige, hvilket minimerer krydsreaktivitet eller baggrund
- Speed -—mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 10 minutter
- Specificitet —Farvestoffer er designet til specifik påvisning af fagocytose og endocytose
Bevar primær antistoffunktion og affiniteter
Reaktiv farvemærkning af primære antistoffer kan have uforudsigelige og uønskede resultater. En af disse er reduceret bindingsaffinitet på grund af tilsætning af mærke i bindingslommen. De Zenon™ antistofmærkningstilgang, som er målrettet mod Fc-halen, løser dette potentielle problem.
Prøv tilpassede antistofkonjugater
Hvis det antistofkonjugat, du har brug for, ikke er tilgængeligt som et af vores lagerførte produkter, vil vi forberede et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pHrodo™ iFL Grøn, 240μ L |
| Produkttype | Mærkning af reagens |
| Mængde | 250μ L |
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas af Zenon™ pHrodo™ iFL Green human mærkningsreagens (250μ L) Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys |
| Excitation/Emission | 505/530 nm |
| Produktlinje | Zenon |
| Etiket eller farvestof | pHrodo iFL Grøn |
| Farve | Grøn |
| Mærkningsmål | IgG |
| Arter | ADN |
| Vis mere |