Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG-mærkningssæt
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 1 hætteglas af Zenon R-PE Human IgG-mærkningsreagens (125μ L), og 1 hætteglas af Zenon blokerende reagens (kanin IgG, 125μ L).
Udnyt en hurtig, alsidig og pålidelig metode til fremstilling af antistof (IgG) konjugater til immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flowcytometri og cellebilleddannelse med Invitrogen Zenon™ Human IgG-mærkningssæt. Forenkle dine laboratorieapplikationer og reducer antistofkrydsreaktivitet, samtidig med at du opnår effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner.
Opnå hurtige, alsidige og pålidelige fluorofor-, biotin- eller enzymmærkede IgG primære antistoffer med Invitrogen Zenon™ Human IgG-mærkningssæt. Disse sæt bruger Alexa Fluor fluoroforer, biotin eller enzymer såsom R-phycoerythrin og allophycocyanin, som er bundet til monovalente, affinitetsoprensede Fab-fragmenter. Fab-fragmenterne er til gengæld rettet mod og binder til Fc-delen af IgG primære antistoffer. Der kræves kun en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridoma-suspensioner. Fordi Zenon mærkningsmetoden er baseret på immunselektivitet, den kræver ikke fjernelse af eksogene proteiner (såsom serum) eller aminholdige buffere fra målantistoffet, hvilket forenkler processen.
Vigtige funktioner ved Zenon mærkningsteknologi:
•Mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 10 minutter
• Kræver kun –120μ g primært antistof
• Enkel —ingen rensning nødvendig
• Fleksibelt vælg —mellem forskellige fluoroforer, biotin eller enzymer.
• Alsidig —kan bruges i en række applikationer, herunder ICC, IHC, flowcytometri og cellebilleddannelse.
Fordele ved at bruge Zenon antistofmærkningssæt:
Omkostningsbesparelser
Zenon antistofmærkningssæt tilbyder en omkostningsbevidst og reproducerbar metode til tagging så lidt som 0,4μ g i 2μ L primært antistof, med minimalt spild af dyre eller svært tilgængelige antistoffer, eller overdrevne vasketrin, der udgør en risiko for produkttab.
Følsomhed
Mærk dine primære antistoffer uden at kompromittere deres antigenbindingsaffinitet: Zenon farvestof- og enzymmærkede Fab-fragmenter, som er målrettet mod Fc-halen, affinitetsoprenses under deres fremstilling for at sikre høj affinitet og selektivitet for Fc-delen af det tilsvarende primære antistof. Proceduren for kemisk mærkning af Zenon Fab-fragmenter beskytter deres Fc-bindingssted, hvilket resulterer i mere aktive mærkningsreagenser.
Hastighed
Der kræves ingen oprensningsprocedure før brug Zenon Fantastiske fragmenter i dine laboratorieapplikationer. Dannelse af Fab-antistofkomplekset sker på mindre end fem minutter, efterfulgt af et fem minutters blokeringstrin. I løbet af denne tid er næsten alt det primære antistof i blandingen mærket med de mærkede Fab-fragmenter.
Enkelhed
Fab-antistofkomplekserne udviser fluorescens eller enzymatisk aktivitet, der svarer til intensiteten af direkte mærkede primære antistoffer. At variere omfanget af antistofmærkningen er så simpelt som at ændre mængden af tilsat Zenon mærkningsreagens under reaktionen. Når først mærkningskomplekserne er dannet, kan de anvendes med det samme uden behov for antistofoprensning.
Pålidelighed
Zenon Fab-antistofkompleks er stabilt og muliggør efterfølgende eller samtidig mærkning af forskellige målceller og væv med forskellige komplekser. Efter farvning kan et aldehyd-baseret fikseringstrin anvendes til at forhindre overførsel af forskellige mærker mellem forskellige primære antistoffer, hvilket bevarer det indledende farvningsmønster.
Tilpasning
Vi tilbyder tilpassede antistofkonjugeringstjenester, der er effektive og fortrolige, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af Zenon R-PE Human IgG-mærkningsreagens (125μ L), og 1 hætteglas af Zenon blokerende reagens (humant IgG, 125μ L). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitation/Emission | 496, 546, 565/578 nm |
| Mærkningsskala | <1 –20μ g |
| Produktlinje | Zenon |
| Etiket eller farvestof | R-PE (R-Phycoerythrin) |
| Farve | Rød-orange |
| Mærkningsmål | IgG |
| Arter | ADN |
| Etikettype | PE& APC |