Få mere at vide
Invitrogen™ Zenon™ Alexa Fluor™ Plus IgG-mærkningsreagenser
Artikelnummer. 17984711
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ Plus 488
Alexa Fluor™ Plus 594
Alexa Fluor™ Plus 647
Arter:
ADN
Mus
Farve:
Grøn
Langt-rød
Rød
Excitation/Emission:
494/519 nm
590/617 nm
650/671 nm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Arter Farve Excitation/Emission
17984711 Alexa Fluor™ Plus 488 Mus Grøn 494/519 nm
17904711 Alexa Fluor™ Plus 488 ADN Grøn 494/519 nm
17974691 Alexa Fluor™ Plus 594 ADN Rød 590/617 nm
17984691 Alexa Fluor™ Plus 594 Mus Rød 590/617 nm
17944711 Alexa Fluor™ Plus 647 ADN Langt-rød 650/671 nm
17904721 Alexa Fluor™ Plus 647 Mus Langt-rød 650/671 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17984711 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Z25619
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Zenon Alexa Fluor Plus-mærkningsreagenser giver hurtig, skalerbar antistofmærkning og giver en klar fluorescensbaseret indikation af antistofbinding, når de analyseres ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller højindholdsscreening.
Strømlin terapeutiske antistofopdagelseskampagner med Zenon Alexa Fluor Plus mærkningsreagenser til screening for antistofbinding. Disse reagenser giver hurtig, skalerbar antistofmærkning og giver en klar fluorescensbaseret indikation af antistofbinding, når de analyseres ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller højindholdsscreening.
En effektiv cellebaseret screeningsmodel er afgørende for succesen af terapeutiske antistofopdagelseskampagner. Dette fungerer som et vigtigt filter i de tidlige stadier af lægemiddeludvikling. Identifikation af antistoffer med optimale bindingsprofiler fremskynder kandidatudvælgelsen og hjælper med at minimere falske positiver. Den nye Zenon Alexa Fluor Plus-mærkningsreagenser er præmærkede Fab-fragmenter rettet mod Fc-delen af IgG-antistoffer. De er forbedret på tre måder: overlegne pan-reaktive Fab-fragmenter, optimeret biokonjugation og næste generations fluoroforer. Disse kombineres for at give et overlegent signal til baggrunden, hvilket giver mere tillid til screeningsresultater.
De Zenon Alexa Fluor Plus IgG-mærkningsreagenser indeholder tilstrækkeligt materiale til at mærke en til fire 96-brøndsplader, afhængigt af Zenon anvendt mærkningsreagenskoncentration. Dannelse af Fab-–antistofkomplekset sker på mindre end 5 minutter. Der kræves kun en lille mængde udgangsmateriale, og metoden er optimeret til effektiv mærkning af antistoffer i serum, ascitesvæske eller hybridomsuspensioner. Den indsigt, som disse tilgange giver, har potentialet til at accelerere bioterapeutisk leadgenerering og udvikling.
Fordele ved Zenon Alexa Fluor Plus IgG-mærkningsreagenser inkluderer:
•Enkelhed —Der kræves ingen reagensrensning
•Nøjagtighed —Ingen vasketrin eller quenchere er nødvendige, hvilket maksimerer gennemløbet
•Speed -—mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 5 minutter
•Specificitet —Farvestoffer er designet til specifik påvisning af antistofbinding
Bevar primær antistoffunktion og affinitet
Reaktiv farvemærkning af primære antistoffer kan have uforudsigelige og uønskede resultater. En af disse er reduceret bindingsaffinitet på grund af tilsætning af mærke i bindingslommen. De Zenon antistofmærkningstilgang, som er målrettet mod Fc-halen, løser dette potentielle problem.
Prøv tilpassede antistofkonjugater
Hvis det antistofkonjugat, du har brug for, ikke er tilgængeligt som et af vores lagerførte produkter, vil vi forberede et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 9001:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antistofbindingsscreening
Mængde 240μ L
Produkttype Mærkning af reagens
Arter Mus
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Flowcytometer laserlinjer 488
Mål Mus IgG Fc domæne
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ Plus 488
Etikettype Alexa Fluor
Farve Grøn
Produktlinje Zenon
Emission 519 nm
Excitation 494 nm
Mærkningsmål IgG
Excitation/Emission 494/519 nm