Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ PES Kapsel Full-10 I-line
Beskrivelse
- PureFlo™ Z-seriens PES-kapsler er designet til engangs sterile samlinger og giver hydrofil filtrering til kritiske biofarmaceutiske processer.
- Gamma-irradierbart design understøtter effektiv sterilisering og sikrer kompatibilitet med strenge farmaceutiske krav.
- Overlegen gennemstrømningskapacitet og flowydelse øger driftseffektiviteten i væskeapplikationer.
- Hydrofil, asymmetrisk polyethersulfon (PES) membran leverer pålidelig filtrering og kemisk kompatibilitet på tværs af en bred vifte af stoffer.
- Fås med en endelig steriliseringskvalitet på 0,1 eller 0,2 μm membran, hvilket sikrer effektiv filtrering.
- Det valgfrie indbyggede ZenFlo-forfilter™ forbedrer ydeevne og effektivitet.
- Nøje udvalgte materialer og design muliggør hurtig og pålidelig for- og efterbrugstest af integritet til kritiske anvendelser.
- Skalerbare størrelser forenkler skalering gennem alle faser af lægemiddeludvikling og produktionsprocesser.
- Autoklavabel konstruktion sikrer fleksibilitet i steriliseringsmetoder for optimeret brugervenlighed.
- Let og kompakt design integreres problemfrit i biofarmaceutiske samlinger uden at tilføje volumen.
- Fremmer optimal proceseffektivitet, minimerer nedetid og understøtter produktivitet i krævende miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Filterkapsel |
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 12 kapsler |
| Type | Kapsler i fuld størrelse |