Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeiss 63X Objective, LD Plan-Neofluar (0,75 NA)
Artikelnummer. 17256583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17256583 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17256583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N010251
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Udvid din funktionalitet Thermo Scientific™ højt indholdsinstrument
Tilføj en bred vifte af forstørrelser vha Carl Zeiss™ og Olympus™ Objektive linser til Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers og Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Zeiss
Oversigt Zeiss 63X Objective, LD Plan-Neofluar (0,75 NA)
Til brug med (udstyr) ArrayScan HCA læsere
Linsetype Dry
Forstørrelse 63X (0,75 NA)
Mængde 1 stk.