Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Artikelnummer. 11803804 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11803804
Brand: Thermo Scientific™ N010099
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvid din funktionalitet Thermo Scientific™ højt indholdsinstrument
Tilføj en bred vifte af forstørrelser vha Carl Zeiss™ og Olympus™ Objektive linser til Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers og Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Zeiss
Oversigt Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Til brug med (udstyr) ArrayScan HCA læsere
Linsetype Dry
Forstørrelse 40x (0.75NA)
Mængde Hver