Få mere at vide
Zein, purified
Artikelnummer. 10114340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114340 100 g Plastflaske 100g
10583541 500 g Plastflaske 500g
10074263 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10114340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179311000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9010-66-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9010-66-6
MDL nummer MFCD00062414
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zein
Navn note Purified
Antændelsesrest 2% max. (800°C)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 14, 10119
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aq. solutions ph >12,aq. ethanol,,soluble in ethanol,dmf