Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-WAXplus, GC Kapillærkolonne 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Kapillærkolonne
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | Ingen |
| Filmtykkelse | 0,25 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Emballagemateriale | Smeltet silica |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39, G47 |
| Stationær fase | Proprietær |
| Type | GC-kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |