Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624plus, GC Kapillarkolonne 30 m x 0,53 mm x 3,0 μm
Artikelnummer. 31747251 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31747251 30 m
1 options
Artikelnummer. 31747251 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 7HKG04036
Spar op til 50 % på Phenomenex
Brug rabatkode 27955
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
GC-kolonner, der leverer lav udblødning, fremragende fastholdelse og lang søjlelevetid for præcise, reproducerbare resultater.
  • Kapillærkolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse Ingen
Filmtykkelse 3 μm
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Smeltet silica
USP type G43
Stationær fase Proprietær
Type GC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm