Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, GC Kapillærkolonne 30 m x 0,53 mm x 3 μm
Artikelnummer. 31746421 Shop alle Phenomenex produkter
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
30 m
Product Code. Længde (metrisk)
31746421 30 m
1 options
Product Code. 31746421 Supplier Phenomenex™ Supplier No. 7HKG00536
Spar op til 50 % på Phenomenex
Brug rabatkode 27955
View all promotions
Forventet forsendelse: 26-11-2026
GC-kolonner, der leverer lav udblødning, fremragende fastholdelse og lang søjlelevetid for præcise, reproducerbare resultater.
  • Kapillærkolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Partikelstørrelse Ingen
Filmtykkelse 3 μm
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Smeltet silica
USP type G43
Stationær fase Proprietær
Type GC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm