Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, GC kapillærkolonne 30 m x 0,25 mm x 1,40 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Kapillærkolonne
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | Ingen |
| Filmtykkelse | 1,4 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Emballagemateriale | Smeltet silica |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | Proprietær |
| Type | GC-kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |