Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-5 mS med GUARDIAN, 5 m GC kapillærkolonne 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Artikelnummer. 31742672 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
60 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31742672 60 m
1 options
Artikelnummer. 31742672 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 7KGG01011GGA
Spar op til 50 % på Phenomenex
Brug rabatkode 27955
View all promotions
Forventet forsendelse: 28-10-2026
GC-kolonner, der leverer lav udblødning, fremragende fastholdelse og lang søjlelevetid for præcise, reproducerbare resultater.
  • Kapillærkolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Partikelstørrelse Ingen
Filmtykkelse 0,25 μm
Længde (metrisk) 60 m
Emballagemateriale Smeltet silica
USP type G27, G36
Stationær fase Proprietær
Type GC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm