Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ ZB-1HT, GC Kapillærkolonne 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Artikelnummer. 31746000 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31746000 30 m
1 options
Artikelnummer. 31746000 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 7HGG01402
Spar op til 50 % på Phenomenex
Brug rabatkode 27955
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
GC-kolonner, der leverer lav udblødning, fremragende fastholdelse og lang søjlelevetid for præcise, reproducerbare resultater.
  • Kapillærkolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse Ingen
Filmtykkelse 0,1 μm
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Smeltet silica
USP type G27, G36, G41
Stationær fase Proprietær
Type GC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm