Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Artikelnummer. 31748201
Skift visning
Længde (metrisk):
5 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31748201 5 m
1 options
Artikelnummer. 31748201 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 7AGG00000GZK
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse None
Længde (metrisk) 5 m
Emballagemateriale Fused Silica
USP type None
Stationær fase Proprietary
Type GC Column
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm