Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Beskrivelse
- Guard Column
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | None |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Emballagemateriale | Fused Silica |
| USP type | None |
| Stationær fase | Proprietary |
| Type | GC Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |