Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.53 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Beskrivelse
- Guard Column
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | None |
| Længde (metrisk) | 2 m |
| Emballagemateriale | Fused Silica |
| USP type | None |
| Stationær fase | Proprietary |
| Type | GC Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |