Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.32 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Artikelnummer. 31747368
Skift visning
Længde (metrisk):
2 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31747368 2 m
1 options
Artikelnummer. 31747368 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. KG08238
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse None
Længde (metrisk) 2 m
Emballagemateriale Fused Silica
USP type None
Stationær fase Proprietary
Type GC Column
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm