Få mere at vide
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Artikelnummer. 31741636 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Click-On Inline Filter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31741636 Click-On Inline Filter
1 options
Artikelnummer. 31741636 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AG62204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Product Type: Connecting Unit
  • Format: 2-Position
  • For Use With: Gas Management Filters
  • Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Click-On Inline Filter
Teknik Gas Chromatography
Type Double-ended Connector