Beskrivelse
- Brand: Zebron Gas Management
- Product Type: Click-On Connector Set
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.1 mm |
| Til brug med (udstyr) | Click-On Inline Filter |
| Materiale | Stainless Steel |
| Teknik | Gas Chromatography |
| Type | Double-ended Connector |