Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ spin-afsaltningssøjler, plader og patroner, 7K MWCO, 0,5–100 ml
Artikelnummer. 30245279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 column x 5 mL
10 Columns
2 Plates
25 Columns
4 Plates
5 Columns
5 columns x 1 mL
50 Columns
Format:
96-well Filter Plate
Chromatography Cartridge
Spin Column
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
10 mL
2 mL
20 mL
5 mL
75 μL
96-well
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 30245279
Brand: Thermo Scientific™ A40002475
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør proteingenvinding med høj kapacitet (7K MWCO) og prøveafsaltning til massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese, metabolitscreening og analyseudvikling med brugsklare Thermo Scientific Pierce Zeba afsaltningskromatografisøjler, -plader og -patroner.
Afsalt hurtigt proteinprøver og biologiske prøver til manuel eller automatiseret væskekromatografi (LC) med Thermo Scientific Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og patroner, som muliggør≥95 % tilbageholdelse af salte og andre små molekylære kontaminanter (<1.000 Da). Zeba spin-afsaltningsprodukter indeholder en proprietær højtydende størrelsesudelukkende kromatografiharpiks, der muliggør fremragende proteinafsaltning og genvinding af molekyler med en molekylvægtgrænse på 7K (MWCO) ved hjælp af et centrifugeformat.
Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og kromatografipatronfittings er praktiske, brugsklare enheder, der er kompatible med større automatiserede væskekromatografisystemer eller til manuel sprøjtebehandling. Polypropylensøjlerne har en 7K MWCO og indeholder en proprietær højtydende størrelsesudelukkende kromatografiharpiks (Zeba High-Performance Resin), der tilbyder fremragende proteinafsaltning og genvinding i et centrifugeformat. Når du bruger Zeba spin-afsaltningssøjler, kan selv meget fortyndede (25μg/ml) proteinprøver behandles med succes for at opnå mere end 95 % retention (fjernelse) af salte og andre små molekyler (<1.000 MW), og god genvinding af proteiner og andre makromolekyler (>7.000 MW).
Tilsvarende er Zeba-afsaltningsplader (7K MWCO) polypropylenenheder, der indeholder Zeba High-Performance Resin og giver fremragende proteinafsaltningsydelse med høj genindvinding af proteiner >7.000 Da i et centrifugeformat til små prøvevolumener. Pladerne giver mulighed for hurtig, konsekvent reproducerbarhed fra brønd til brønd og fra plade til plade til separationer i lille skala og med høj kapacitet. Zeba spin-afsaltningsplader med 96 brønde kræver ingen harpiksdispensering eller hydrering og giver samme høje proteingenvinding som centrifugeringskolonner med mindst 95 % fjernelse af salte og andre små molekyler. En plade kan behandle 96 små prøvevolumener (20 til 100 μl) på kun fem minutter, hvilket betyder hurtig og fremragende proteinafsaltning.
Zeba-afsaltningskromatografipatronerne indeholder Zeba High-Performance Resin til afsaltning eller bufferudveksling. Denne harpiks er ideel til at fjerne lavmolekylære forbindelser, herunder salte, fluorescerende farvestoffer, biotin og andre små mærkningsreagenser. Proteinprøver kan behandles med uovertruffen proteingenvinding og 95 % retention af salte og andre små molekylære kontaminanter (<1.000 Da). Zeba afsaltningspatroner giver hurtige, nemme og reproducerbare kromatografiske adskillelser og kan regenereres til flere applikationer.
Fordelene ved Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og patroner inkluderer:
  • Høj genvinding—lavt-bindende harpiks maksimerer proteingenvinding
  • Hurtig screening—ingen fraktionssortering eller venten på, at proteinet kommer frem ved hjælp af tyngdekraften
  • Økonomisk—stor ydeevne til lavere omkostninger end andre kommercielt tilgængelige patroner
  • Nem atbruge—ingen besværlig søjleforberedelse eller ligevægt
  • Fleksibel—tilgængelig i spin-søjler, filterspinplader og patroner til en række behov
Tilgængelige formater:
  • Spinsøjler—75 μl, 0,5 ml (mikrocentrifuge), 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-søjler
  • 96-brønds spinplader—prædispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugering til manuel eller automatiseret oprensning
  • Kromatografipatroner—kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 10 Columns
Formulering 20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Produkttype Spin Desalting Columns
Til brug med (udstyr) Standard Table-top Centrifuge
Til brug med (applikation) Small molecule removal and buffer exchange
Indhold og opbevaring Store at 4°C
Format Spin Column
Oprensningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolonnetype Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 7.0 kDa
Produktlinje Zeba
Engangs Single-use
Mængde 10 Columns
Volumen (metrisk) 20 mL
Prøvevolumen (metrisk) 4 to 10 mL