Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ spin-afsaltningssøjler, plader og patroner, 7K MWCO, 0,5–100 ml
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Afsalt hurtigt proteinprøver og biologiske prøver til manuel eller automatiseret væskekromatografi (LC) med Thermo Scientific Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og patroner, som muliggør≥95 % tilbageholdelse af salte og andre små molekylære kontaminanter (<1.000 Da). Zeba spin-afsaltningsprodukter indeholder en proprietær højtydende størrelsesudelukkende kromatografiharpiks, der muliggør fremragende proteinafsaltning og genvinding af molekyler med en molekylvægtgrænse på 7K (MWCO) ved hjælp af et centrifugeformat.
Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og kromatografipatronfittings er praktiske, brugsklare enheder, der er kompatible med større automatiserede væskekromatografisystemer eller til manuel sprøjtebehandling. Polypropylensøjlerne har en 7K MWCO og indeholder en proprietær højtydende størrelsesudelukkende kromatografiharpiks (Zeba High-Performance Resin), der tilbyder fremragende proteinafsaltning og genvinding i et centrifugeformat. Når du bruger Zeba spin-afsaltningssøjler, kan selv meget fortyndede (25μg/ml) proteinprøver behandles med succes for at opnå mere end 95 % retention (fjernelse) af salte og andre små molekyler (< 1.000 MW), og god genvinding af proteiner og andre makromolekyler (>7.000 MW).
Tilsvarende er Zeba afsaltningsplader (7K MWCO) polypropylenenheder, der indeholder Zeba High-Performance Resin og giver fremragende proteinafsaltningsydelse med høj genindvinding af proteiner > 7.000 Da i et centrifugeformat til små prøvevolumener. Pladerne giver mulighed for hurtig, konsekvent reproducerbarhed fra brønd til brønd og fra plade til plade til separationer i lille skala og med høj kapacitet. Zeba spin-afsaltningsplader med 96 brønde kræver ingen harpiksdispensering eller hydrering og giver samme høje proteingenvinding som centrifugeringskolonner med mindst 95 % fjernelse af salte og andre små molekyler. En plade kan behandle 96 små prøvevolumener (20 til 100 μl) på kun fem minutter, der tilbyder hurtig og exceptionel proteinafsaltning.
Zeba-afsaltningskromatografipatronerne indeholder Zeba High-Performance-harpiks til afsaltning eller bufferudveksling. Denne harpiks er ideel til at fjerne lavmolekylære forbindelser, herunder salte, fluorescerende farvestoffer, biotin og andre små mærkningsreagenser. Proteinprøver kan behandles med uovertruffen proteingenvinding og 95 % retention af salte og andre små molekylære kontaminanter (<1.000 Da). Zeba Desalting-patroner giver hurtige, nemme og reproducerbare kromatografiske adskillelser og kan regenereres til flere applikationer.
Fordelene ved Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og patroner inkluderer:
- Høj genvinding—lavt bindende harpiks maksimerer proteingenvinding
- Hurtig— screening uden fraktioner eller venter på, at protein kommer frem ved tyngdekraft
- Økonomisk—stor ydeevne til lavere omkostninger end andre kommercielt tilgængelige patroner
- Let at bruge —ingen besværlig kolonneforberedelse eller ækvilibrering
- Fleksibel —tilgængelig i spin-søjler, filterspinplader og patroner til en række behov
Tilgængelige formater
- Spin-kolonner —75μL, 0,5 ml (mikrocentrifuge), 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-kolonner
- 96-brønds spinplader —prædispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugering til manuel eller automatiseret oprensning
- Kromatografipatroner—kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
Specifica
Specifica
| Produkttype | Spin Desalting Column |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. |
| Format | Spin Column |
| Oprensningsmål | Buffer Exchange, Protein |
| Kolonnetype | Size-exclusion, Proprietary Resin |
| MWCO | 7.0 kDa |
| Produktlinje | Zeba |
| Mængde | 5 Columns |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Prøvevolumen (metrisk) | 700 to 4000 μL |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.