Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ spin-afsaltningssøjler, plader og patroner, 7K MWCO, 0,5–100 ml
Artikelnummer. 10290384 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 column x 5 mL
10 kolonner
2 Plates
25 kolonner
4 Plates
5 columns x 1 mL
5 kolonner
50 kolonner
Format:
96-well Filter Plate
Chromatography Cartridge
Spinsøjle
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
10 mL
2 mL
20 mL
5 mL
75μ L
96-well
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Volumen (metrisk) unitSize
10290384 25 kolonner Spinsøjle 75μ L -
10678294 50 kolonner Spinsøjle 75μ L Pakke med 50
30245403 5 kolonner Spinsøjle 20 mL -
30245279 10 kolonner Spinsøjle 20 mL -
10627354 25 kolonner Spinsøjle 2 mL Pakke med 25
10657514 5 kolonner Spinsøjle 5 mL Pakke med 5
10280584 25 kolonner Spinsøjle 5 mL Pakke med 25
10667514 5 kolonner Spinsøjle 10 mL Pakke med 5
10435725 25 kolonner Spinsøjle 10 mL Pakke med 25
10415545 5 kolonner Spinsøjle 2 mL Pakke med 5
10341164 25 kolonner Spinsøjle 0.5 mL Pakke med 25
10056033 50 kolonner Spinsøjle 0.5 mL Pakke med 50
11844161 5 columns x 1 mL Chromatography Cartridge 1 mL Pakke med 5
11854161 1 column x 5 mL Chromatography Cartridge 5 mL Pakke med 5
10667524 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
10698674 4 Plates 96-well Filter Plate 96-well Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10290384 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89877
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør proteingenvinding med høj kapacitet (7K MWCO) og prøveafsaltning til massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese, metabolitscreening og analyseudvikling med brugsklare Thermo Scientific Pierce Zeba afsaltningskromatografisøjler, -plader og -patroner.
Udfør højkapacitets proteingenvinding og prøveafsaltning til massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese, metabolitscreening og assayudvikling med færdigbrugbare Pierce Zeba afsaltningskromatografikolonner, plader og patroner. Hurtigt afsalte protein- og biologiske prøver til manuel eller automatiseret væskekromatografi (LC) med ≥95% tilbageholdelse af salte og andre små molekylære forurenende stoffer (<1.000 Da).
Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og kromatografipatronfittings er praktiske, brugsklare enheder, der er kompatible med større automatiserede væskekromatografisystemer eller til manuel sprøjtebehandling. Polypropylensøjlerne har en 7K MWCO og indeholder en proprietær højtydende størrelsesudelukkende kromatografiharpiks (Zeba High-Performance Resin), der tilbyder fremragende proteinafsaltning og genvinding i et centrifugeformat. Når du bruger Zeba spin-afsaltningssøjler, kan selv meget fortyndede (25μg/ml) proteinprøver behandles med succes for at opnå mere end 95 % retention (fjernelse) af salte og andre små molekyler (< 1.000 MW), og god genvinding af proteiner og andre makromolekyler (>7.000 MW).
Tilsvarende er Zeba afsaltningsplader (7K MWCO) polypropylenenheder, der indeholder Zeba High-Performance Resin og giver fremragende proteinafsaltningsydelse med høj genindvinding af proteiner > 7.000 Da i et centrifugeformat til små prøvevolumener. Pladerne giver mulighed for hurtig, konsekvent reproducerbarhed fra brønd til brønd og fra plade til plade til separationer i lille skala og med høj kapacitet. Zeba spin-afsaltningsplader med 96 brønde kræver ingen harpiksdispensering eller hydrering og giver samme høje proteingenvinding som centrifugeringskolonner med mindst 95 % fjernelse af salte og andre små molekyler. En plade kan behandle 96 små prøvevolumener (20 til 100 μl) på kun fem minutter, der tilbyder hurtig og exceptionel proteinafsaltning.
Zeba-afsaltningskromatografipatronerne indeholder Zeba High-Performance-harpiks til afsaltning eller bufferudveksling. Denne harpiks er ideel til at fjerne lavmolekylære forbindelser, herunder salte, fluorescerende farvestoffer, biotin og andre små mærkningsreagenser. Proteinprøver kan behandles med uovertruffen proteingenvinding og 95 % retention af salte og andre små molekylære kontaminanter (<1.000 Da). Zeba Desalting-patroner giver hurtige, nemme og reproducerbare kromatografiske adskillelser og kan regenereres til flere applikationer.
Fordelene ved Zeba spin-afsaltningssøjler, plader og patroner inkluderer:
  • Høj genvinding—lavt bindende harpiks maksimerer proteingenvinding
  • Hurtig— screening uden fraktioner eller venter på, at protein kommer frem ved tyngdekraft
  • Økonomisk—stor ydeevne til lavere omkostninger end andre kommercielt tilgængelige patroner
  • Let at bruge —ingen besværlig kolonneforberedelse eller ækvilibrering
  • Fleksibel —tilgængelig i spin-søjler, filterspinplader og patroner til en række behov
Tilgængelige formater
  • Spin-kolonner —75μL, 0,5 ml (mikrocentrifuge), 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-kolonner
  • 96-brønds spinplader —prædispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugering til manuel eller automatiseret oprensning
  • Kromatografipatroner—kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spin afsaltning kolonne
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Format Spinsøjle
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Kolonnetype Størrelsesudelukkelse, Proprietær Resin
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Zeba
Mængde 25 kolonner
Volumen (metrisk) 75μ L
Prøvevolumen (metrisk) 2 til 12μ L