Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin afsaltning kolonner og plader, 40K MWCO, 75μ L –10 ml
Artikelnummer. 30245278 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 Columns
25 columns
2 plader
4 plates
5 Columns
50 columns
Prøvevolumen (metrisk):
1000 to 4000 μL
20 to 100 μL
300 to 800 μL
4 to 10 mL
5 to 14 μL
50 to 150 μL
500 to 2000 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Prøvevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
30245278 5 Columns 4 to 10 mL -
30245333 10 Columns 4 to 10 mL -
17846548 25 columns 5 to 14 μL Pakke med 25
17953321 50 columns 5 to 14 μL -
17866468 25 columns 50 to 150 μL Pakke med 25
17912981 50 columns 50 to 150 μL Pakke med 50
17866648 5 Columns 300 to 800 μL Pakke med 5
17986700 25 columns 300 to 800 μL Pakke med 25
17806518 5 Columns 500 to 2000 μL Pakke med 5
17927102 25 columns 500 to 2000 μL -
17844688 5 Columns 1000 to 4000 μL Pakke med 5
18705495 25 columns 1000 to 4000 μL -
17876648 2 plader 20 to 100 μL -
17816518 4 plates 20 to 100 μL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 30245278 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40002471
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Det nye og forbedrede Zeba Spin og Micro Spin Afsaltning kolonner og plader er designet til effektiv afsaltning og bufferudveksling af proteiner med en molekylvægt> 40 kDa og fjernelse af små molekyler mindre end 2 kDa. De giver enestående afsaltning og proteingenvinding.
Thermo Scientific Zeba Spin- og mikrospin-afsaltningskolonner og plader er designet til effektiv afsaltning og bufferudveksling af proteinprøver. De indeholder en proprietær størrelsesudelukkende kromatografiharpiks med en robust perlestruktur, der modstår centrifugalkraft og hjælper med at opnå bedre flowegenskaber og øget effektivitet i fjernelse af lavmolekylære proteinforurenende stoffer fra prøver. Harpiksen Zeba fungerer godt selv med betydeligt fortyndede proteinprøver og eliminerer over 95 % af forurenende stoffer uden at forårsage proteintab.
Adskillelse af makromolekyler, såsom proteiner fra små kontaminanter, sker ofte gennem rutinemetoder, herunder gelfiltreringskromatografi og bufferudveksling. Disse metoder bruges almindeligvis under proteinrensningsarbejdsgange til at fjerne små forurenende stoffer som salte, overskydende etiketter og tværbindingsreagenser fra prøver før analyse.
Det nye og forbedrede Thermo Scientific Zeba Spin Desalting kolonner og plader er specielt designet til effektiv afsaltning og bufferudveksling af proteiner med en molekylvægt> 40 kDa og fjernelse af små molekyler mindre end 2 kDa. De indeholder en proprietær og forbedret størrelsesudelukkende kromatografiharpiks med en mere robust perlestruktur, hvilket gør dem ideelle til håndtering af centrifugalkrafttryk. Den forstærkede perlestruktur resulterer i bedre strømningsegenskaber og øget effektivitet i fjernelse af lav-MW proteinkontaminanter fra prøver. De Zeba harpiks klarer sig usædvanligt godt til at rense proteinprøver, selv når de er væsentligt fortyndet. Det fjerner over 95% af forurenende stoffer uden at forårsage proteintab.
Zeba afsaltningskolonner er den ideelle løsning til hurtig og ligetil afsaltning og bufferudveksling af proteinprøver. De tilbydes i forskellige formater, såsom foruddispenserede spin-søjler (75μ L, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-brønds filterplader og kromatografipatroner. Disse muligheder gør det nemt at håndtere prøvevolumener mellem 2μ L og 4 ml.
Zeba Spin afsaltning 96-brønds plader giver problemfri høj gennemløb afsaltning og bufferudveksling for prøvevolumener fra 20 til 100μ L. De kræver ingen harpiksdispensering eller hydrering og giver den samme høje proteingenvinding som spin-søjler med mindst 95 % fjernelse af salte og andre små molekyler. En plade kan behandle 96 små prøvevolumener (20 til 100μ L) på fem minutter.
Funktioner og fordele
  • Højtydende harpiks —exceptionel proteingenvinding ved lavere proteinkoncentrationer
  • Hurtig og effektiv —eliminerer prøvefortynding, fraktionsopsamling og behovet for dyrt kromatografisystem, der tager tid at installere og kun kan behandle én prøve ad gangen
  • Nem at bruge —uden besværlig kolonneforberedelse eller ligevægt
  • Fleksible formater —tilgængelige i spin-søjler og 96-brønds spin-plader til en række prøvevolumener (2μ L til 4 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering 20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Til brug med (udstyr) Standard Table-top Centrifuge
Til brug med (applikation) Small molecule removal and buffer exchange
Indhold og opbevaring Store at 4°C
Format Spin Column
Oprensningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolonnetype Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Produktlinje Zeba
Engangs Single-use
Mængde 5 Columns
Volumen (metrisk) 20 mL
Prøvevolumen (metrisk) 4 to 10 mL