Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin afsaltning kolonner og plader, 40K MWCO, 75μ L –10 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Det nye og forbedrede Thermo Scientific Zeba Spin og Micro Spin Afsaltning kolonner og plader er specielt designet til effektiv afsaltning og bufferudveksling af proteiner med en molekylvægt> 40 kDa og fjernelse af små molekyler mindre end 2 kDa. De indeholder en proprietær og forbedret størrelsesudelukkende kromatografiharpiks med en mere robust perlestruktur, hvilket gør dem ideelle til håndtering af centrifugalkrafttryk. Den forstærkede perlestruktur resulterer i bedre strømningsegenskaber og øget effektivitet i fjernelse af lav-MW proteinkontaminanter fra prøver.
Adskillelse af makromolekyler, såsom proteiner fra små kontaminanter, sker ofte gennem rutinemetoder, herunder gelfiltreringskromatografi og bufferudveksling. Disse metoder bruges almindeligvis under proteinrensningsarbejdsgange til at fjerne små forurenende stoffer som salte, overskydende etiketter og tværbindingsreagenser fra prøver før analyse.
Det nye og forbedrede Thermo Scientific Zeba Spin Desalting kolonner og plader er specielt designet til effektiv afsaltning og bufferudveksling af proteiner med en molekylvægt> 40 kDa og fjernelse af små molekyler mindre end 2 kDa. De indeholder en proprietær og forbedret størrelsesudelukkende kromatografiharpiks med en mere robust perlestruktur, hvilket gør dem ideelle til håndtering af centrifugalkrafttryk. Den forstærkede perlestruktur resulterer i bedre strømningsegenskaber og øget effektivitet i fjernelse af lav-MW proteinkontaminanter fra prøver. Zeba-harpiksen klarer sig usædvanligt godt til at rense proteinprøver, selv når de er væsentligt fortyndet. Det fjerner over 95% af forurenende stoffer uden at forårsage proteintab.
Zeba afsaltningskolonner er den ideelle løsning til hurtig og ligetil afsaltning og bufferudveksling af proteinprøver. De tilbydes i forskellige formater, såsom foruddispenserede spin-søjler (75μ L, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-brønds filterplader og kromatografipatroner. Disse muligheder gør det nemt at håndtere prøvevolumener mellem 2μ L og 4 ml.
Zeba Spin afsaltning 96-brønds plader giver problemfri høj gennemløb afsaltning og bufferudveksling for prøvevolumener fra 20 til 100μ L. De kræver ingen harpiksdispensering eller hydrering og giver den samme høje proteingenvinding som spin-søjler med mindst 95 % fjernelse af salte og andre små molekyler. En plade kan behandle 96 små prøvevolumener (20 til 100μ L) på fem minutter.
Funktioner og fordele
•Højtydende harpiks —exceptionel proteingenvinding ved lavere proteinkoncentrationer
•Hurtig og effektiv —eliminerer prøvefortynding, fraktionsopsamling og behovet for dyrt kromatografisystem, der tager tid at installere og kun kan behandle én prøve ad gangen
•Nem at bruge uden besværlig —kolonneforberedelse eller ligevægt
•Fleksible formater tilgængelige —i spin-søjler og 96-brønds spin-plader til en række prøvevolumener (2μ L til 4 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spin Desalting Column |
| Format | Spin Column |
| Oprensningsmål | Buffer Exchange, Protein |
| Kolonnetype | Size-exclusion, Proprietary Resin |
| MWCO | 40 kDa |
| Produktlinje | Zeba |
| Engangs | Single-use |
| Mængde | 25 columns |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Prøvevolumen (metrisk) | 1000 to 4000 μL |