Få mere at vide
Melford Zeatin Riboside
Beskrivelse
Naturligt forekommende cytokinin ribosid.
Naturligt forekommende cytokinin ribosid. De vigtigste virkninger i vævskultursystemer omfatter kontrol af skudvækst og -dannelse, celledeling og hæmning af ældning af blade. Kromatografisk oprenset og omkrystalliseret. Plantecellekultur testet. Blandede isomerer: trans-isomer 97%, cis-isomer> 2 %.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6025-53-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C15H21N5O5 |