Få mere at vide
Melford Zeatin
Beskrivelse
Naturligt forekommende cytokinin vækstregulator.
Naturligt forekommende cytokinin ribosid. De vigtigste virkninger i vævskultursystemer omfatter kontrol af skudvækst og -dannelse, celledeling og hæmning af ældning af blade. Kromatografisk oprenset og omkrystalliseret. Plantecellekultur testet. Blandede isomerer: trans-isomer 97%, cis-isomer> 2 %.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1637-39-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C10H13N5O |