Få mere at vide
ZD7288, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463338 10 mg -
16426067 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16463338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101346
MedChemExpress ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.
ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ZD7288
Fysisk form Solid
CAS 133059-99-1
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H21ClN4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym ICI D7288
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (170.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.76 mM)
SMIL [H]Cl.C/N=C1C=C(N(CC)C2=CC=CC=C2)N=C(C)N/1C
Molekylvægt (g/mol) 292.81
Formel vægt 292.81
Procent renhed 99.86%