Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ZD 7288
Beskrivelse
ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZD 7288 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 292.81 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.811 |