missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zaurategrast, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498188
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498188 10 mg -
16453766 25 mg -
16410638 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY70073

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.

Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zaurategrast
CAS 455264-31-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H25BrN4O3
Mængde 10 mg
Synonym CT7758
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (191.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(Br)=C(C12CCCCC2)N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=C(NC4=NC=CC5=CC=NC=C45)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 521.41
Formel vægt 521.41
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.