missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zaurategrast ethyl ester, MedChemExpress
Beskrivelse
Zaurategrast ethyl ester (CDP323), the ethyl ester prodrug of CT7758, is a α4β1/α4β7 integrin antagonist used for the treatment of inflammatory and autoimmune disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zaurategrast ethyl ester |
| CAS | 455264-30-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H29BrN4O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | CDP323 UCB1184197 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (273.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C(NC2=NC=CC3=C2C=NC=C3)C=C1)NC4=C(Br)C(C45CCCCC5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 549.46 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?