Få mere at vide
Zaprinast, TRC
Artikelnummer. 30452374
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30452374 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30452374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ150000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaprinast
CAS 37762-06-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H13 N5 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMIL CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
IUPAC navn 5-(2-propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Formel vægt 271.1069
Procent renhed >95