Få mere at vide
Zaprinast, 98+%
Artikelnummer. 15455589
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455589 50 mg 50mg
15435589 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63326.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37762-06-4 | C13H13N5O2 | 271,28 g/mol
Fosfodiesterasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37762-06-4
Molekylær formel C13H13N5O2
Molekylvægt (g/mol) 271.28
MDL nummer MFCD00214073
InChI nøgle REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zaprinast, zaprinastum inn-latin, unii-gxt25d5ds0, 8-aza-2-2-propoxyphenyl-6-purinone, tocris-0947, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurine-6-one, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurin-6-one, gxt25d5ds0, 2-2-propoxyphenyl-8-aza-6-purinone, 5-2-propoxyphenyl-1h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol
PubChem CID 5722
IUPAC navn 5-(2-propoxyphenyl)-2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
SMIL CCCOC1=CC=CC=C1C2=NC(=O)C3=NNNC3=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaprinast
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Formel vægt 271.28
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver