Få mere at vide
R&D Systems™ Zaprinast
Artikelnummer. 30001307
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30001307 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30001307 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0947/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.11 DKK
    924.00 DKK / 25mg
    Spare 99.11 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. GPR35 agonist
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zaprinast
CAS 37762-06-4
Mængde 25 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C13H13N5O2
Formel vægt 271.28
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 271.28