Få mere at vide
Emma Safety Footwear Zandvoort sikkerhedssko
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Olie Nubuck konstruktion
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Hydro-Tec™ Sanitiseret sølv giver tørrere, friskere fødder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Farve | Brun |
| Design | Zandvoort |
| Liner materiale | Fuldnarvet Nappa læder / Split læder |
| Materiale | Olieret Nubuck |
| Størrelse | 46 |