Tekniske data
| Alpha vektor | ZANAMIVIR |
| Kemisk navn eller materiale | Zanamivir monohydrate |
| CAS | 1260601-68-0 |
| Smeltepunkt | 256°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum) |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | glasflaske |
| Molekylær formel | C12 H20 N4 O7 . H2 O |
| MDL nummer | MFCD00866966 |
| Vis mere |