Learn More
Zanamivir, MedChemExpress
Description
Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zanamivir |
| CAS | 139110-80-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H20N4O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 33.33 mg/mL (100.30 mM) |
| SMIL | NC(N[C@@H]1[C@H]([C@@]([H])(OC(C(O)=O)=C1)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)NC(C)=O)=N |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.31 |
| Formel vægt | 332.31 |
| Show More |