missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zanamivir Azide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30449231
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449231 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ14803010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zanamivir Azide Methyl Ester
CAS 152178-79-5
Molekylær formel C12H18N4O7
Mængde 10 mg
Synonym 5-(Acetylamino)-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H18N4O7/c1-5(18)14-9-6(15-16-13)3-8(12(21)22-2)23-11(9)10(20)7(19)4-17/h3,6-7,9-11,17,19-20H,4H2,1-2H3,(H,14,18)/t6-,7-,9-,10-,11-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](C=C(O[C@H]1[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(=O)OC)N=[N+]=[N-]
Molekylvægt (g/mol) 330.29
Formel vægt 330.1175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.