missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zanamivir Amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zanamivir Amine |
| CAS | 130525-62-1 |
| Molekylær formel | C11H18N2O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O7/c1-4(15)13-8-5(12)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-14/h2,5-6,8-10,14,16-17H,3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.27 |
| Formel vægt | 290.1114 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?